Specifications:- Carboxyl Bead Concentration: 5 % w/v. Carboxyl Binding Capacity: 40 ug/mg bead. Diameter: 2.7 um. Magnetic Partic le Iron Content: 20 %. Volume: 400 mL. 1 * 400 mL
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Carboxyl Bead Concentration: 5 % w/v. Carboxyl Binding Capacity: 40 ug/mg bead. Diameter: 2.7 um. Magnetic Partic le Iron Content: 20 %. Volume: 400 mL. 1 * 400 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Carboxyl Bead Concentration: 5 % w/v. Carboxyl Binding Capacity: ~ 40 ug/mg bead. Diameter: 2.7 um. Magnetic Partic le Iron Content: ~ 20 %. Volume: 400 mL. 1 * 400 mL HEWLPL6827-0006 1 * 400 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou