Specifications:- Diameter: 2.7 um. Magnetic Particle Iron Content: 20 %. Streptavidin Bead Concentration: 5 % w/v. Streptavidin Bi nding Capacity Biotin: 1,200 pmoles/mg bead. Streptavidin Binding Capacity IgG: 3.6ug/mg bead. Volume: 1 mL. 1 * 1 mL
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Diameter: 2.7 um. Magnetic Particle Iron Content: 20 %. Streptavidin Bead Concentration: 5 % w/v. Streptavidin Bi nding Capacity Biotin: 1,200 pmoles/mg bead. Streptavidin Binding Capacity IgG: 3.6ug/mg bead. Volume: 1 mL. 1 * 1 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Diameter: 2.7 um. Magnetic Particle Iron Content: ~ 20 %. Streptavidin Bead Concentration: 5 % w/v. Streptavidin Bi nding Capacity Biotin: 1,200 pmoles/mg bead. Streptavidin Binding Capacity IgG: 3.6ug/mg bead. Volume: 1 mL. 1 * 1 mL HEWLPL6827-1001 1 * 1 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou