Specifications:- Diameter: 2.7 um. Magnetic Particle Iron Content: 20 %. Streptavidin Bead Concentration: 5 % w/v. Streptavidin Bi nding Capacity Biotin: 3,000 pmoles/mg bead. Streptavidin Binding Capacity IgG: 6.5 ug/mg bead. Volume: 100 mL. 1 * 100 mL
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Diameter: 2.7 um. Magnetic Particle Iron Content: 20 %. Streptavidin Bead Concentration: 5 % w/v. Streptavidin Bi nding Capacity Biotin: 3,000 pmoles/mg bead. Streptavidin Binding Capacity IgG: 6.5 ug/mg bead. Volume: 100 mL. 1 * 100 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Diameter: 2.7 um. Magnetic Particle Iron Content: ~ 20 %. Streptavidin Bead Concentration: 5 % w/v. Streptavidin Bi nding Capacity Biotin: 3,000 pmoles/mg bead. Streptavidin Binding Capacity IgG: 6.5 ug/mg bead. Volume: 100 mL. 1 * 100 mL HEWLPL6827-1005 1 * 100 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou