Test kit, water hardness, DUROVAL® B
Fournisseur: Heyl GmbH & Co, Gebr.
400030
HEYL400030EA 64.8 EUR InStock
HEYL400030
Test kit, water hardness, DUROVAL® B
Kits de tests environnementaux
Test kit for the determination of the water hardness in very soft or softened water samples via titration with a liquid titration agent and a pipette accurately calibrated in hardness units.
Information de livraison: Includes measuring tube, liquid indicator and pipette calibrated from 0 to 2 °dH.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité