Colourimetric test kit, Phosphatest®, TESTOVAL®
Fournisseur: Heyl GmbH & Co, Gebr.
410593
HEYL410593EA 97.5 EUR InStock
HEYL410593
Colourimetric test kit, Phosphatest®, TESTOVAL®
Kits de tests environnementaux
Colour comparison kit for the rapid manual analysis of the phosphate content in water in the concentration range 0 - 10 mg/l.
The individual values can be read by optical colour comparison. By diluting the water sample 1:10 with distilled water, the measuring range can be increased to 10 times the concentration.
Information de livraison: Supplied with colour comparator.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité