L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Avantor® Hichrom, Frits, Cap Style
Fournisseur: Avantor
HI-305EA 64.9 EUR InStock
HI-305 HI-301 HICHHI-302 HICHHI-303
Avantor® Hichrom, Frits, Cap Style
Filtres Filtres de précolonnes
These cap style frits used to preserve the packaging material within the column itself.
Collapse All
Désignation Porosité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Frits for 3,0 mm modular hardware 0,5 µm 10 HI-305
Frits for 4,6 mm modular hardware 2,0 µm 10 HI-301
Frits for 4,0 mm ID columns 2,0 µm 10 HICHHI-302
Frits for 3,0 mm ID columns 2,0 µm 10 HICHHI-303
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité