Avantor® Hichrom HI-BIODIESEL 103, GC Columns
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI39-32-025-30EA 1020 EUR InStock
HI39-32-025-30
Avantor® Hichrom HI-BIODIESEL 103, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
Application specifc column for free and total glycerine (phase stable up to 380 °C) and for FAMEs in biodiesel analysis.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité