Avantor® Hichrom, Anion Exclusion HPLC Columns
Fournisseur: Avantor
HICH269006EA 2320 EUR InStock
HICH269006 HICH269068 38118/S
Avantor® Hichrom, Anion Exclusion HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
Anion exclusion columns are used for the separation of organic acids and weakly ionised anions.
  • Polymer-based for broad pH stability
  • USP L22
Mobile phases contain dilute mineral acids. Small amounts of acetonitrile are added to decrease retention of hydrophobic molecules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité