Avantor® Hichrom Anion/S, Anion exchange HPLC columns
Fournisseur: Avantor
HICH269001EA 1620 EUR InStock
HICH269001 HICH269013 HICH269012
Avantor® Hichrom Anion/S, Anion exchange HPLC columns
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Hichrom Anion/S columns are based on 10 µm silica with quaternary ammonium ion-exchange groups. These columns are optimised for non-suppressed conductivity detection and are best suited for routine separations of chloride, bromide, nitrate and sulphate.
  • Silica-based for symmetrical peak shapes
  • Separates inorganic and organic anions
Informations sur les accessoires: Use guard cartridges with holder (80101/N) and coupler (HI-081).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité