Avantor® Hichrom Carbohydrate Cation, HPLC Column
Fournisseur: Avantor
HICH70057EA 2090 EUR InStock
HICH70057
Avantor® Hichrom Carbohydrate Cation, HPLC Column
Colonnes pour chromatographie
This column consists of a highly efficient sulphonated polystyrene resin supplied in the calcium form. It provides excellent separations using only water as the mobile phase.
  • Sulphonated polystyrene resin in the calcium form
  • 100% water used as mobile phase
  • Column heating required
  • USP L19
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité