Avantor® Alltima HP, HPLC Columns, C18-HL, 3 µm
Fournisseur: Avantor
HICH22194EA 1130 EUR InStock
HICH22194 HICH22195 HICH87506 HICH87688 HICH87610 HICH87827 HICH87686 HICH87690 AHP-3C18H-250D
Avantor® Alltima HP, HPLC Columns, C18-HL, 3 µm
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Alltima HP columns contain the highest carbon load for superior retention and loadability.
  • High resolution for complex samples
  • High purity silica
  • Excellent column stability
  • Low to no detectable column bleed
These columns combine the selectivity and performance needed to overcome the most challenging separation needs. The low column bleed makes these columns ideal for microbore applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité