Avantor® Alltima, HPLC Columns, AQ
Fournisseur: Avantor
HICH88925EA 1130 EUR InStock
HICH88925
Avantor® Alltima, HPLC Columns, AQ
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Alltima HPLC columns are high quality phases designed for general purpose applications.
  • Base deactivated silica phases
  • Stable bonding for long column lifetime
  • Multiple selectivity options
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité