Avantor® Hichrom PEEKsil™, Tubing
Fournisseur: Avantor
HICHHI-1083EA 196 EUR InStock
HICHHI-1083
Avantor® Hichrom PEEKsil™, Tubing
Tuyaux Tubulures à chromatographie
PEEKsil™ tubing is mechanically strong and has ideal characteristics for sealing with polymer fittings. It is comprised of high quality fused silica sheathed by PEEK tubing giving it excellent chemical compatibility.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité