Avantor® Hichrom, HPLC Column Connectors
Fournisseur: Avantor
HICHHI-1091EA 30.4 EUR InStock
HICHHI-1091
Avantor® Hichrom, HPLC Column Connectors
Raccords et connecteurs
These column connectors are used to connect Hichrom guard and analytical columns.
  • Stainless steel connector
  • Female-female end fittings
The connector consists of a stainless steel tubing with appropriate 1/16" nuts and ferrules and can be used to connect female end fitting Hichrom guard and analytical columns and make similar connections.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité