Avantor® Hichrom PEEKsil™, Fused Silica Tubing
Fournisseur: Avantor
HICHHI-1097EA 265 EUR InStock
HICHHI-1097
Avantor® Hichrom PEEKsil™, Fused Silica Tubing
Tuyaux Tubulures à chromatographie
The maximum operating temperature is 100 °C.
  • pH range 0 to 10
  • Used for micro and nano scale HPLC and capillary electrophorosis
Manufactured from synthetic fused silica with a polyimide coating.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité