Avantor® Hichrom PEEKsil™, Tubing Sleeves, PEEK, MicroTight
Fournisseur: Avantor
HICHHI-171EA 46.9 EUR InStock
HICHHI-171
Avantor® Hichrom PEEKsil™, Tubing Sleeves, PEEK, MicroTight
Tuyaux Tubulures à chromatographie
PEEK.
  • Colour-coded for easy Int.Ø identification
  • Temperature stable up to 125 °C
These tubing sleeves are used with MicroTight fittings to connect capillary tubing. The Int.Ø of the sleeve should be 0,001 to 0,002" larger than the Ext.Ø of the capillary tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité