Avantor® Hichrom, Static Mixing Tee
Fournisseur: Avantor
HICHHI-454EA 218 EUR InStock
HICHHI-454
Avantor® Hichrom, Static Mixing Tee
Raccords et connecteurs
These static mixing tee are ideal for microbore or analytical gradient HPLC. It has a low swept volume (2,2 µl) and is designed for flow rates of 0,5 to 3 ml/min.
  • PEEK body with 2-piece finger tight fittings
  • Low swept volume
  • Pressure rated to 345 bar
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité