Avantor® Hichrom, Connectors, Stainless Steel
Fournisseur: Avantor
HICHHI-752EA 65.1 EUR InStock
HICHHI-752
Avantor® Hichrom, Connectors, Stainless Steel
Raccords et connecteurs
The female-female connector consists of stainless steel tubing (40 mm×1,588×0,254 mm (L×O.Ø×I.Ø)) with appropriate 1/16" nuts and ferrules and can be used to connect female endfitting guard and analytical columns and make similar connections.
  • ZDV unions are rated to 20000 psi
The ZDV male-male connectors (unions) have internal threads and provide zero dead volume connections.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité