Avantor® Hichrom, UHPLC Column Connector
Fournisseur: Avantor
HICHHI-903EA 72.9 EUR InStock
HICHHI-903
Avantor® Hichrom, UHPLC Column Connector
Raccords et connecteurs
This reusable UHPLC column connector have 10-32 threads. This fitting is reusable, as they are not permanently swaged onto the inlet tubing.
  • Compatible with all UHPLC systems and column brands
  • Avoids poor connections
  • Pressure rated to >1700 bar (>25000 psi)
An internal ferrule design prevents tubing slippage, whilst the PEEK-polymer blend front ferrule eliminates the risk of damage to receiving ports.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité