[EN]GC COLUMN HI-1 30M 0.32MM 1.00UM 5IN 1 * 1 Pce
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
[EN]GC COLUMN HI-1 30M 0.32MM 1.00UM 5IN 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]GC COLUMN HI-1 30M 0.32MM 1.00UM 5IN 1 * 1 Pce HIGCHI0132100305IN 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou