[EN]GC COLUMN HI-5MS 0.32MM 0.50UM 25M 1 * 1 Pce
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
[EN]GC COLUMN HI-5MS 0.32MM 0.50UM 25M 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]GC COLUMN HI-5MS 0.32MM 0.50UM 25M 1 * 1 Pce HIGCHI17-32-050-25 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou