ACE 5 HILIC-A 150X21.2MM 1 * 1 Pce
Fournisseur: Avantor
Type de colonne: Colonne HPLC, Avantor® ACE®, HILIC-A, Acier inoxydable, Ø int.: 21,20 mm, Longueur: 150 mm, Taille de pore: 100 Å, Granulométrie: 5 µm
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ACE 5 HILIC-A 150X21.2MM 1 * 1 Pce HILA-5-1520 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou