Cloning cylinders
Fournisseur: HILGENBERG
1980003 1980004
710-0203EA 352 EUR InStock
710-0203 HILG1980004
Cloning cylinders
Éprouvettes Cylindres de clônage
Borosilicate glass 3.3.
  • High-grade borosilicate glass rings
  • Thermally sterilized
  • Wall thickness: 1 mm
Cloning cylinders or rings with ground edges are used to separate the individual cells or cell groups in the nutrient soultion by placing the ring over it.The ring requires little grease to provide an optimum seal between the ring and the petri dish.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité