Cutter for glass tubing
Fournisseur: HILGENBERG
4018303 4018304
HILG4018303EA 128 EUR InStock
HILG4018303 HILG4018304
Cutter for glass tubing
Cutters
This cutter is suitable for cutting and scoring glass tubing.
  • Ceramic blades and aluminium holder
  • Suitable to cut off the bottom of Mark-tubes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité