ACE 5 HILIC-N 100X10.0MM 1 * 1 Pce
Fournisseur: Avantor
Type de colonne: Colonne HPLC, Avantor® ACE®, HILIC-N, Acier inoxydable, Ø int.: 10,00 mm, Longueur: 100 mm, Taille de pore: 100 Å, Granulométrie: 5 µm
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ACE 5 HILIC-N 100X10.0MM 1 * 1 Pce HILN-5-1010 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou