V.C.N. Supplement
Fournisseur: HIMEDIA
FD023-5X5VL
HIMEFD023-5X5VLEA 306 EUR InStock
HIMEFD023-5X5VL
V.C.N. Supplement
Milieux pour microbiologie Additifs et suppléments de microbiologie
An antibiotic supplement, recommended for the selective isolation of N. gonorrhoeae and N. meningitidis.
  • Store at 2 to 8 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité