Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycérol, Hi-LR™

Fournisseur: HIMEDIA

GRM081-1L
HIMEGRM081-1LEA 31.3 EUR InStock
HIMEGRM081-1L
Glycérol, Hi-LR™
Glycérol
Glycerol is odourless, colourless, viscous in nature, and exists as a sweet tasting liquid. It can be derived naturally as well as from petrochemical feedstock. Glycerol has a wide variety of applications, and is one of the most valuable and versatile chemical substances in nature.


Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité