MacConkey agar with CV, NaCl, and 0,15% Bile Salts, dehydrated culture media
Fournisseur: HIMEDIA
M081A-500G
HIMEM081A-500GEA 76.2 EUR InStock
HIMEM081A-500G
MacConkey agar with CV, NaCl, and 0,15% Bile Salts, dehydrated culture media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Used to identify Enterobacteriaceae in the presence of coliforms and lactose nonfermenters from water, sewage, and food products.
  • Microbiological culture media
  • 500 g poly bottles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité