MIU medium base dehydrated culture media
Fournisseur: HIMEDIA
M1076-500G
HIMEM1076-500GEA 122 EUR InStock
HIMEM1076-500G
MIU medium base dehydrated culture media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
For the detection of motility and urease and indole production.
  • Microbiological culture media
  • 500 g poly bottles
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité