M-Enterococcus Agar Base Dehydrated Culture Media, HiMedia
Fournisseur: HIMEDIA
M1108-500G
HIMEM1108-500GEA 110 EUR InStock
HIMEM1108-500G
M-Enterococcus Agar Base Dehydrated Culture Media, HiMedia
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
For the isolation and enumeration of enterococci in water, sewage, food and other materials by membrane filter technique as well as direct plating of specimens.
  • Microbiological culture media
  • 500 g poly bottles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité