Antibiotic assay medium E dehydrated culture media
Fournisseur: HIMEDIA
M1347B-500G
HIMEM1347B-500GEA 121 EUR InStock
HIMEM1347B-500G
Antibiotic assay medium E dehydrated culture media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Anaerobic basal broth is used for the growth of anaerobic microorganisms, particularly Bacteroides species and other fastidious anaerobes.
  • Microbiological culture media
  • Packaged in 500 g poly bottles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité