Buffered peptone water, dehydrated culture media
Fournisseur: HIMEDIA
M1494I-500G
HIMEM1494I-500GEA 89.2 EUR InStock
HIMEM1494I-500G
Buffered peptone water, dehydrated culture media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
A pre-enrichment medium for increasing the recovery of injured Salmonella species from foods prior to selective enrichment and isolation.
Certifications: ISO 6579-2017 , ISO 6887 and ISO 21528-2017.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité