Salt meat broth
Fournisseur: HIMEDIA
M155-500G
HIMEM155-500GEA 103 EUR InStock
HIMEM155-500G
Salt meat broth
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
An enrichment medium for the isolation of Staphylococci from grossly contaminated specimens.
  • Can detect even low numbers of Staphylococci from samples
  • Sodium chloride maintains osmotic equilibrium
  • Peptic digest of animal tissue and beef extract provide essential nutrients
The medium is sensitive as it can detect even low numbers of Staphylococci from samples having large proportions of heterogeneous microbial flora. Peptic digest of animal tissue and beef extract provide essential nutrients for bacterial metabolism. Sodium chloride maintains osmotic equilibrium.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité