Brettanomyces agar base, dehydrated culture media
Fournisseur: HIMEDIA
M1585-500G
HIMEM1585-500GEA 1770 EUR InStock
HIMEM1585-500G
Brettanomyces agar base, dehydrated culture media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
For the cultivation of Brettanomyces species.
  • Microbiological culture media
  • Packaged in 500 g poly bottles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité