Anaerobic basal broth dehydrated culture media
Fournisseur: HIMEDIA
M1636-500G
HIMEM1636-500GEA 150 EUR InStock
HIMEM1636-500G
Anaerobic basal broth dehydrated culture media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Anaerobic basal broth is used for the growth of anaerobic microorganisms, particularly Bacteroides species and other fastidious anaerobes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité