Bordet Gengou Agar Base, Dehydrated Culture Media
Fournisseur: HIMEDIA
M175-500G
HIMEM175-500GEA 115 EUR InStock
HIMEM175-500G
Bordet Gengou Agar Base, Dehydrated Culture Media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
For the detection and isolation of Bordetella pertussis and Bordetella parapertussis.
  • Microbiological culture media
  • Packaged in 500 g poly bottles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité