TCBS agar
Fournisseur: HIMEDIA
M189-500G
HIMEM189-500GEA 133 EUR InStock
HIMEM189-500G
TCBS agar
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
TCBS agar, granulated is recommended for the selective isolation and cultivation of V. cholerae and other enteropathogenic Vibrio's causing food poisoning.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité