AATCC Mineral Salts Agar
Fournisseur: HIMEDIA
M232-500G
HIMEM232-500GEA 129 EUR InStock
HIMEM232-500G
AATCC Mineral Salts Agar
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
For evaluation of fungicides for use on textiles and resistance of textiles to mildew and rot.
Used as per the procedure described by American Association of Textile Chemists and Colourists for testing Initial mildew resistance of textiles, perseverance of mildew resistance, Fungicidal potency of textile fungicides testable, Standard Minimum protective concentration, peccnanence indices, including resistance to leaching, volatilization and weathering.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité