Acetobacter Agar Dehydrated Culture Media
Fournisseur: HIMEDIA
M238-500G
HIMEM238-500GEA 114 EUR InStock
HIMEM238-500G
Acetobacter Agar Dehydrated Culture Media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Dehydrated culture media for enrichment, isolation, cultivation, and maintenance of microorganisms.
  • Microbiological culture media
  • Packaged in 500 g poly bottles
Application: Maintenance of glucose-positive Acetobacter species
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité