EMB agar dehydrated culture media
Fournisseur: HIMEDIA
M317-500G
HIMEM317-500GEA 93.9 EUR InStock
HIMEM317-500G
EMB agar dehydrated culture media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
For the differential isolation of gram-negative Enteric bacilli from clinical and nonclinical specimens.
  • Microbiological culture media
  • 500 g poly bottles
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité