Charcoal Agar Base Dehydrated Culture Media
Fournisseur: HIMEDIA
M344-500G
HIMEM344-500GEA 108 EUR InStock
HIMEM344-500G
Charcoal Agar Base Dehydrated Culture Media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
For the cultivation of Bordetella pertussis, vaccine production, and stock culture maintenance.
  • Microbiological culture media
  • 500 g poly bottles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité