Bushnell Haas agar
Fournisseur: HIMEDIA
M349-500G
HIMEM349-500GEA 128 EUR InStock
HIMEM349-500G
Bushnell Haas agar
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Bushnell haas agar are recommended for the microbial examination of fuels and for studying microbial hydrocarbon deterioration.
  • White to cream homogeneous free flowing powder
  • Firm gelling, comparable with 2,0% agar gel
  • pH: 6,80 to 7,20
  • Store below 30 °C
Bushnell Haas Agar contains magnesium sulfate (0,200 g/l); calcium chloride (0,020 g/l); monopotassium phosphate (1,000 g/l); dipotassium phosphate (1,000 g/l); ammonium nitrate (1,000 g/l); ferric chloride (0,050 g/l) and agar (20,000 g/l).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité