Thayer Martin Medium Base
Fournisseur: HIMEDIA
M413-500G
HIMEM413-500GEA 0 EUR InStock
HIMEM413-500G
Thayer Martin Medium Base
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Thayer Martin medium base is recommended for selective isolation of Gonococci from pathological specimens.
Addition of Vancomycin Colistin methane sulphonate, Nystatin (FD023) and Vancomycin, Colistin methane sulphonate, Trimethoprim Nystatin (FD024) makes medium selective for Gonococci spp. Neisseria gonorrhoeae and Neisseria meningitidis grows luxurinatly on this media. N. gonorrhoeae appears as small sized , grayish white to colourless, mucoid while N. meningitidis appears as medium to large sized , blue grey coloured, mucoid colonies.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité