Anaerobic Agar (Brewer)
Fournisseur: HIMEDIA
M491
HIMEM491EA 112 EUR InStock
HIMEM491
Anaerobic Agar (Brewer)
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Anaerobic Agar (Brewer) is recommended for the isolation and sensitivity testing of anaerobic and microaerophilic organisms and study of colonial morphology. The medium contains sodium thioglycollate and sodium formaldehyde sulphoxylate which provides adequate anaerobiosis. Resazurin imparts pink colour to the media in presence of oxygen. Clostridium species grows luxuriantlly on the media.
For the isolation and sensitivity testing of anaerobic and microaerophilic organisms and study of colonial morphology.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité