Bird seed agar, dehydrated culture media
Fournisseur: HIMEDIA
M675-500G
HIMEM675-500GEA 243 EUR InStock
HIMEM675-500G
Bird seed agar, dehydrated culture media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
For the selective isolation and differentiation of Cryptococcus neoformans from other Cryptococcus and other yeasts.
  • Microbiological culture media
  • Packaged in 500 g poly bottles
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité