C.L.E.D. agar with bromothymol blue dehydrated culture media
Fournisseur: HIMEDIA
M792-500G
HIMEM792-500GEA 113 EUR InStock
HIMEM792-500G
C.L.E.D. agar with bromothymol blue dehydrated culture media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
For the isolation and differentiation of urinary pathogens on the basis of lactose fermentation.
  • Microbiological culture media
  • 500 g poly bottles
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité