Campylo Thioglycollate Medium Base Dehydrated Culture Media
Fournisseur: HIMEDIA
M908-500G
HIMEM908-500GEA 106 EUR InStock
HIMEM908-500G
Campylo Thioglycollate Medium Base Dehydrated Culture Media
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
For the isolation, maintenance, and transport of cultures of Campylobacter species.
  • Microbiological culture media
  • 500 g poly bottles
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité