Tryptone Peptone Glucose Yeast Extract Broth Base
Fournisseur: HIMEDIA
M969-500G
HIMEM969-500GEA 104 EUR InStock
HIMEM969-500G
Tryptone Peptone Glucose Yeast Extract Broth Base
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
This broth base without trypsin is used to test toxicity type of Clostridium botulinum cultures.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité