Fiole jauge 20ml L classe A DE-M, en verre brun borosilicat 3.3 - RN 12/21 bouchon en PE - tolrance 0.04ml - trait de jauge blanc 1 * 2 Pce
Fournisseur: HIRSCHMANN
Fiole jauge 20ml L classe A DE-M, en verre brun borosilicat 3.3 - RN 12/21 bouchon en PE - tolrance 0.04ml - trait de jauge blanc 1 * 2 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Fiole jaugée 20ml L classe A DE-M, en verre brun borosilicaté 3.3 - RN 12/21 bouchon en PE - tolérance ± 0.04ml - trait de jauge blanc 1 * 2 Pce HIRS2640166 1 * 2 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou