Robinets de burette, vanne droite
Fournisseur: HIRSCHMANN
8901060
HIRS8901060EA 39.95 EUR InStock
HIRS8901060
Robinets de burette, vanne droite
Robinets d'arrêt
DURAN®, borosilicate glass, clear, with PTFE spindle.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Straight for burettes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité